Learn More
MP Biomedicals™ Murashige und Skoog Medien
Artikelnummer. p-2625456 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 1 l
1 x 10 l
1 x 50 l
Produkttyp:
Murashige-Skoog-Basalmedium
Murashige-Skoog-Medium
Inhalt und Lagerung:
0°bis 5 °C
4 °C
Packungsgröße:
10 Liter
50 Liter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Produkttyp Inhalt und Lagerung Packungsgröße
17327479 10 x 1 l Murashige-Skoog-Basalmedium 0°bis 5 °C 10 Liter
11454925 1 x 10 l Murashige-Skoog-Basalmedium 4 °C 10 Liter
11424865 10 x 1 l Murashige-Skoog-Medium 4 °C 10 Liter
11434865 1 x 10 l Murashige-Skoog-Medium 4 °C 10 Liter
11444865 1 x 50 l Murashige-Skoog-Medium 4 °C 50 Liter
17317479 10 x 1 l Murashige-Skoog-Basalmedium 4 °C 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17327479 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 092623220
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Alle Pflanzenzellkulturmedien von Murashige und Skoog werden aus hochwertigen Chemikalien und Reagenzien hergestellt.
  • Jede Formulierung wird gemäß der Originalspezifikation hergestellt, sofern nicht anders angegeben.
  • Beendete Medienchargen werden in Pflanzenzellen getestet.
Spezifikation
Form Pulver
Produkttyp Murashige-Skoog-Basalmedium
Mit Additiven Gamborgs Vitamine
Menge 10 x 1 l
Format Röhrchen
pH 3,75 bis 4,75
Inhalt und Lagerung 0°bis 5 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Murashige & Skoog Basal Medium with Gamborg's Vitamins
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P235-Kühl halten.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium nitrate, ammonium nitrate, calcium chloride, boricacid