Learn More
Mutant EGFR inhibitor, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475948
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16475948 10 mg -
16462097 50 mg 50 Milligramm
16458577 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16475948 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13984
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Mutant EGFR inhibitor is a potent and selective mutant EGFR inhibitor extracted from patent WO 2013014448 A1; inhibits EGFRL858R, EGFRExon 19 deletion and EGFRT790M.
Mutant EGFR inhibitor is a potent and selective mutant EGFR inhibitor extracted from patent WO 2013014448 A1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mutant EGFR inhibitor
CAS 1421373-62-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H30ClN7O2
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.15 mM)
SMILES C=CC(NC1=CC(NC2=NC=C(Cl)C(C3=CNC4=C3C=CC=C4)=N2)=C(OC)C=C1N(CCN(C)C)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 520.03
Formelmasse 520.03
Reinheit (%) 99.1%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease