Learn More
Honeywell™ Mutex E leichte Schutzkleidung
Artikelnummer. p-7159663
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15683346
Marke: Honeywell™ 4500101S
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Atmungsaktive Schutzkleidung für den einmaligen Gebrauch zum Schutz vor Partikelkontamination und Chemikalienspritzern.
  • Antistatisch
  • Silikon- und latexfrei
  • Hervorragende Ergonomie und Passform
    • 3-teilige Kapuze
    • Spezielles Schrittdesign
    • Außenlasche und doppelter Reißverschluss
    • Luftdurchlässigkeit
    • Polypropylen, 3-lagig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzart: 5, 6
Größe Klein
Geschlecht Unisex
Material 3-lagiges Polypropylen
Farbe White
Schutzartklasse Schutzart: 5, 6
Dicke 56 gsm