Learn More
MV1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491047
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16491047 50 mg -
16445586 100 mg -
16427527 5 mg 5 Milligramm
16404788 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491047 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY113534
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress MV1 is an antagonist of IAP (inhibitor of apoptosis protein), leads to protein knockdown of HaloTag-fused proteins when combined with HaloTag ligand.
MV1 is an antagonist of IAP (inhibitor of apoptosis protein), leads to protein knockdown of HaloTag-fused proteins when combined with HaloTag ligand.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MV1
CAS 1001600-54-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H44N4O5
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (216.74 mM)
SMILES O=C(OC)[C@H](C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)NC([C@H]3N(C([C@H](C4CCCCC4)NC([C@H](C)NC)=O)=O)CCC3)=O
Molekulargewicht (g/mol) 576.73
Formelmasse 576.73
Reinheit (%) 98.47%
Güte Research
Physikalische Form Solid