Learn More
Invitrogen™ MVK Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB115)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
198.00 € - 564.00 €
Spezifikation
Antigen MVK
Klon 24GB115
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30276271
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557476
100 μL
564.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30275264
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557477
20 μL
198.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
MVK Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
Mevalonate kinase (MVK) is an early enzyme in isoprenoid and sterol synthesis. Mevalonate kinase catalyzes the ATP-dependent phosphorylation of mevalonic acid to form mevalonate 5-phosphate. Deficiency in MVK activity contributes to mevalonic aciduria and hyperimmunoglobulinemia D/periodic fever syndrome (HIDS).
Spezifikation
Spezifikation
MVK
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Rat
Mvk
2310010A05Rik; AI256848; AI414037; KIME; LH receptor mRNA-binding protein; LHR mRNA binding protein; Lrbp; Mevalonate kinase; mevalonate kinase 1; MK; Mvk; MVLK; POROK3
Mvk
Primary
Affinity chromatography
24GB115
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P17256, Q03426
4598, 81727
A synthesized peptide derived from human MVK (aa 320-370).