Learn More
MedChemExpress Mycophenolic acid
Artikelnummer. 16422169
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16422169 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16422169 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYB0421
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Mycophenolic acid is a potent uncompetitive inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) inhibitor with an EC50 of 0.24 μM. Mycophenolic acid demonstrates antiviral effects against a wide range of RNA viruses including influenza. Mycophenolic acid is an immunosuppressive agent. Antiangiogenic and antitumor effects.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 320.34 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
CAS 24280-93-1
Produkttyp Natural Products
Reinheit 99.36%
Löslichkeit DMSO : ≥ 100 mg/mL (312.17 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Mycophenolate
Ziel Apoptosis∣Bacterial∣Fungal∣Endogenous Metabolite∣Antibiotic
Menge 1 g