Learn More
Mycophenolic acid-d3, MedChemExpress
Beschreibung
Mycophenolic acid D3 (Mycophenolate D3) is deuterium labeled Mycophenolic acid, which is an an immunosuppresant drug and has potent anti-proliferative activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mycophenolic acid-d3 |
| CAS | 1185242-90-3 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Physikalische Form | Solid |
| Summenformel | C17H17D3O6 |
| Farbe | White |
| Synonym | Mycophenolate-d3 |
| SMILES | O=C(OC1)C2=C1C(C)=C(OC([2H])([2H])[2H])C(C/C=C(C)/CCC(O)=O)=C2O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 323.36 |
| Menge | 1 mg |
| Mehr anzeigen |