Learn More
Mycro 3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499666
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16499666
Marke: Medchem Express HY100669
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Mycro 3 is a potent and selective inhibitor of Myc-associated factor X (MAX) dimerization. Mycro 3 also inhibit DNA binding of c-Myc. Mycro 3 could be used for the research of pancreatic cancer.
Mycro 3 is a potent and selective inhibitor of Myc-associated factor X (MAX) dimerization. Mycro 3 also inhibit DNA binding of c-Myc. Mycro 3 could be used for the research of pancreatic cancer.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mycro 3
Physikalische Form Solid
CAS 944547-46-0
Farbe Yellow
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H17ClF2N6O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (189.80 mM)
SMILES O=C(C1=C(NC(C2=NN3C(C(F)(Cl)F)=CC(C4=CC=CO4)=NC3=C2)=O)N(C5=CC=CC=C5)N=C1)OCC
Molekulargewicht (g/mol) 526.88
Formelmasse 526.88
Reinheit (%) 99.21%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.