Learn More
MYH1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G10H9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen MYH1
Klon 1G10H9
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16889845
Unterlagen ansehen
Proteintech
67299-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16879845
Unterlagen ansehen
Proteintech
67299-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The MYH1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human MYH1. This antibody recognizes human, mouse, pig antigen. The MYH1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
MYH1
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
4619
Primary
1G10H9
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Human, Pig, Mouse
IgG2a