Learn More
Myotilin Antibody (OTI5E11), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen Myotilin
Klon OTI5E11
Verdünnung Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:1000
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306524
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44982-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306521
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44982-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Myotilin Monoclonal antibody specifically detects Myotilin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Myotilin
Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:1000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
57 kDa cytoskeletal protein, LGMD1A, limb-girdle muscular dystrophy 1A (autosomal dominant), Myofibrillar titin-like Ig domains protein, myotilin, Titin immunoglobulin domain protein, titin immunoglobulin domain protein (myotilin), TTIDLGMD1
Full length human recombiant protein of human MYOT (NP_006781) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI5E11
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
9499
IgG1
>95%