Learn More
Gilson™ MyPIPETMANTM Select Multichannel Pipettes with Printed Text
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
20 μl
200 μl
300 μl
Anzahl Kanäle:
8
12
Modell:
P12x10
P12x20
P12x200
P12x300
P8x10
P8x20
P8x200
P8x300
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Beschreibung
MyPIPETMAN™ Select Pipetten sind vollständig autoklavierbare Luftverdrängungspipetten, die einen vollständigen Volumenbereich abdecken. Das integrierte Auswurfsystem mit integriertem Hebel lässt keine Kompromisse bei Qualität und Leistung zu und reduziert den Kraftaufwand für den Spitzenabwurf gegenüber den Direktauswurfsystemen. Dieses patentierte Auswurfsystem verstärkt die Ergonomie der Pipette für eine bequeme Verwendung über den ganzen Tag.
- Mit dem einzigartigen, patentierten Trilock™ Volumenverriegelungssystem können Sie das Volumen einfach durch Drehen der Drucktaste an der Pipette einstellen
- Leichte Ratschen-Volumeneinstellung für präzise Volumeneinstellung
- Volumenverriegelte Position zum sicheren Pipettieren
- Ergonomisches, strukturiertes Design für besseren Halt
- Leicht und gut ausbalanciert
- Optional Griffbedruckung auf Anfrage
- Einkanalmodelle mit variablem Volumen decken einen Volumenbereich von 0,2 μl bis 10 ml ab
- Mehrkanalmodelle mit variablem Volumen decken einen Volumenbereich von 0,5 μl bis 300 μl ab (8- und 12-Kanal-Modelle)
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatible Spitzen | Diamantspitzen, Amplipur Spitzen |
| Verstellbarer Spitzenabstand | Nein |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Divers |
| Abgabegeschwindigkeit | Manual |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | Pipette Tip 2 to 200 μL |
| Grip Type | Ergonomisch, strukturiert |
| Material | Polypropylen, PVDF, PBT |
| Modell | P8x200 |
| Mehr anzeigen |