Learn More
N,1-Di-Boc-L-Histidin-Dicyclohexylammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,1-Di-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt |
| Schmelzpunkt | 160°C to 165°C (decomposition) |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 536.7 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Fest |