Learn More
N-(1-naphthyl)-4-nitrobenzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15424398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15424398 100 mg 100 Milligramm
15434398 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424398 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58020.MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56799-93-0
Summenformel C16H12N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 328.342
MDL-Nummer MFCD01985189
InChI-Schlüssel PQKIMVCBRAJXGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-naphthalen-1-yl-4-nitrobenzenesulfonamide, n-1-naphthyl-4-nitrobenzenesulfonamide, cbmicro_011238
PubChem CID 879693
IUPAC-Name N-naphthalen-1-yl-4-nitrobenzolsulfonamid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NS(=O)(=O)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(1-Naphthyl)-4-nitrobenzenesulfonamide
Menge 100 mg
Beilstein 3003355
Formelmasse 328.34
Reinheit (%) 97%