Learn More
N-1-Naphthylethylendihydrochlorid, zertifizierte AR für Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Beschreibung
N-1-Naphthylethylendihydrochlorid, zertifizierte AR für Analysen
Spezifikation
Schmelzpunkt | 200°C |
Farbe | Beige |
Verpackung | Glasgefäß |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 259.17g/mol |
Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.