Learn More
N-(1-Pyrenyl) Maleimid, TRC
Artikelnummer. 30418138
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30418138 100 mg
30413816 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30418138 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP990200100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42189-56-0
Summenformel C20 H11 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 297.31
IUPAC-Name 1-Pyren-1-Ylpyrrol-2,5-Dione
SMILES O=C1C=CC(=O)N1c2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(1-Pyrenyl) Maleimide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H11NO2/c22-17-10-11-18(23)21(17)16-9-7-14-5-4-12-2-1-3-13-6-8-15(16)20(14)19(12)13/h1-11H
Formelmasse 297.079