Learn More
N,2,3-Trimethyl-2-Isopropylbutamid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2716194
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
51115-67-4
C10H21NO
171.28
MFCD00130070
RWAXQWRDVUOOGG-UHFFFAOYSA-N
2-isopropyl-n,2,3-trimethylbutyramide, 2-isopropyl-n,2,3-trimethylbutanamide, trimethyl isopropyl butanamide, methyl diisopropyl propionamide, n,2,3-trimethyl-2-1-methylethyl butanamide, unii-6qop5a9489, n,2,3-trimethyl-2-isopropylbutanamide, n,2,3-trimethyl-2-isopropylbutamide, butanamide, n,2,3-trimethyl-2-1-methylethyl, n,2,3-trimethyl-2-propan-2-yl butanamide
65300
N,2,3-trimethyl-2-(propan-2-yl)butanamide
CNC(=O)C(C)(C(C)C)C(C)C
51115-67-4
C10H21NO
171.28
MFCD00130070
RWAXQWRDVUOOGG-UHFFFAOYSA-N
2-isopropyl-n,2,3-trimethylbutyramide, 2-isopropyl-n,2,3-trimethylbutanamide, trimethyl isopropyl butanamide, methyl diisopropyl propionamide, n,2,3-trimethyl-2-1-methylethyl butanamide, unii-6qop5a9489, n,2,3-trimethyl-2-isopropylbutanamide, n,2,3-trimethyl-2-isopropylbutamide, butanamide, n,2,3-trimethyl-2-1-methylethyl, n,2,3-trimethyl-2-propan-2-yl butanamide
65300
N,2,3-trimethyl-2-(propan-2-yl)butanamide
CNC(=O)C(C)(C(C)C)C(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N, 2, 3-Trimethyl-2-isopropylbutamide
Schmelzpunkt 58.0°C to 61.0°C
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,9887
Formelmasse 171.28
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.