Learn More
N-(2,4-Dichlorbenzyl)Methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15420089
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15420089 1 g 1 Gramm
15430089 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420089 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63409.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5013-77-4
Summenformel C8H9Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 190.067
MDL-Nummer MFCD00045185
InChI-Schlüssel GUJXWKXDISDARD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorobenzyl methylamine, n-methyl-2,4-dichlorobenzylamine, benzenemethanamine, 2,4-dichloro-n-methyl, 2,4-dichlorophenyl methyl methyl amine, 2,4-dichloro-n-methylbenzylamine, 1-2,4-dichlorophenyl-n-methylmethanamine, 2,4-dichlorophenyl-n-methylmethanamine, n-2,4-dichlorobenzyl-n-methylamine, 1-2,4-dichlorophenyl-n-methyl-methanamine, 2,4-dichlorobenzyl methyl amine
PubChem CID 485424
IUPAC-Name 1-(2,4-dichlorphenyl)-N-methylmethanamin
SMILES CNCC1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2,4-Dichlorobenzyl)methylamine
Farbe Farblos
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Formelmasse 190.07
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt