Learn More
N-(2,4-Dichlorophenyl)Harnstoff, TRC
Artikelnummer. 30134542
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134542 1 g 1 Gramm
30009749 250 mg 250 Milligramm
30004338 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134542 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4375731G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5428-50-2
Summenformel C7 H6 Cl2 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 205.04
Synonym N-(2,4-Dichlorophenyl)urea, (2,4-Dichlorophenyl)urea, 1-(2,4-Dichlorophenyl)urea;
IUPAC-Name (2,4-Dichlorophenyl)Harnstoff
SMILES NC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2,4-Dichlorophenyl)urea
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6Cl2N2O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
Formelmasse 203.9857