Learn More
N-[2,6-Dichlor-4-(Trifluoromethyl)phenyl]Benzenesulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15482566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15482566 250 mg 250 Milligramm
15472566 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15482566 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56244.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 905711-97-9
Summenformel C13H8Cl2F3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 370.17
MDL-Nummer MFCD22682853
InChI-Schlüssel DHBRZEHYRUKIHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonamide
PubChem CID 73996221
IUPAC-Name N-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)phenyl]benzolsulfonamid
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(NS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide
Menge 250 mg
Formelmasse 370.17
Reinheit (%) 97%