Learn More
N-(2,6-Dichlorphenyl)-3-Methylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15406418
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15406418 250 mg 250 Milligramm
15496408 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406418 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59955.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 157491-15-1
Summenformel C14H11Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 280.148
MDL-Nummer MFCD00442706
InChI-Schlüssel PISANCSDQOSBCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2,6-dichlorophenyl-3-methylbenzamide
PubChem CID 3427580
IUPAC-Name N-(2,6-dichlorphenyl)-3-methylbenzamid
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2,6-Dichlorophenyl)-3-methylbenzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 280.15
Reinheit (%) 97%