Learn More
N-(2,6-Dimethylphenyl)Paracetamid, TRC
Artikelnummer. 30138725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138725 50 g 50 Gramm
30003328 1 g 1 Gramm
30011197 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138725 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44668050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2198-53-0
Summenformel C10 H13 N O
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
Synonym N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide, Lidocaine Hydrochloride Imp. C (EP)
IUPAC-Name N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
Formelmasse 163.0997
Reinheit (%) >95%