Learn More
N-(2-Aminoethyl)-4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-Dimethylbenzenacetamid, TRC
Artikelnummer. 30133450
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133450 100 mg 100 Milligramm
30005754 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30133450 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA608945100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94266-17-8
Summenformel C16 H26 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 262.39
Synonym Benzeneacetamide, N-(2-aminoethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethyl-, N-(2-Aminoethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylbenzeneacetamide, N-(2-Aminoethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetamide, Xylometazoline Imp. A (EP), Xylometazoline Rel. Comp. A (USP), N-(2-Aminoethyl)-2-[4-(tert-butyl)-2,6-dimethylphenyl]acetamide
IUPAC-Name N-(2-aminoethyl)-2-(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)acetamid
SMILES Cc1cc(cc(C)c1CC(=O)NCCN)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-aminoethyl)-2-(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H26N2O/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15(19)18-7-6-17/h8-9H,6-7,10,17H2,1-5H3,(H,18,19)
Formelmasse 262.2045