missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(2-Butyl-3-(4-(3-(dibutylamino)propoxy)benzoyl)benzofuran-5-yl)methanesulfonamide hydrochloride, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31091039
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31091039 1 g
31078310 10 g
31078692 5 g
31079995 250 mg
31084183 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31091039 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1269541g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-(2-Butyl-3-(4-(3-(dibutylamino)propoxy)benzoyl)benzofuran-5-yl)methanesulfonamide hydrochloride
CAS 141625-93-6
Summenformel C31H45ClN2O5S
MDL-Nummer MFCD00914940
Menge 1 g
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(OC(CCCC)=C2C(C3=CC=C(OCCCN(CCCC)CCCC)C=C3)=O)C2=C1)=O.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 593.22
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.