Learn More
N-(2-Chlorphenyl)thioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11357565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11357565 100 g 100 Gramm
11337565 5 g 5 Gramm
11347565 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11357565 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05711.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5344-82-1
Summenformel C7H7ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 186.657
MDL-Nummer MFCD00004934
InChI-Schlüssel YZUKKTCDYSIWKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chlorophenyl thiourea, 1-2-chlorophenyl-2-thiourea, 2-chlorophenyl thiourea, n-2-chlorophenyl thiourea, thiourea, 2-chlorophenyl, 1-o-chlorophenyl thiourea, o-chlorophenyl thiourea, urea, 1-o-chlorophenyl-2-thio, rcra waste number p026
PubChem CID 737139
IUPAC-Name (2-Chlorphenyl)thioharnstoff
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Chlorophenyl)thiourea
Schmelzpunkt 143°C to 146°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 776946
Formelmasse 186.66
Reinheit (%) 98%