missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(2-fluorphenyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-7025423
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 11429916

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20883.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 656-32-6
Summenformel C7H7FN2S
Molekulargewicht (g/mol) 170.205
MDL-Nummer MFCD00041148
InChI-Schlüssel WYVZQQOFMQRNPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-fluorophenyl thiourea, 2-fluorophenyl thiourea, 1-2-fluorophenyl-2-thiourea, thiourea, 2-fluorophenyl, n-2-fluorophenyl thiourea, amino 2-fluorophenyl amino methane-1-thione, maybridge1_008774, acmc-1b7vs, 2-fluoro-phenyl-thiourea
PubChem CID 2737500
IUPAC-Name (2-fluorphenyl)thioharnstoff
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-(2-Fluorophenyl)thiourea
Schmelzpunkt 141°C to 148°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2718420
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt