Learn More
N-(2-Methoxy-5-pyridyl)thioharnstoff, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11358615
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11358615
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12101.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-(2-Methoxy-5-methylphenyl)thioharnstoff wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88686-29-7
Summenformel C9H12N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 196.27
MDL-Nummer MFCD00041174
InChI-Schlüssel IPKUQBKZOAIUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-methoxy-5-methylphenyl-2-thiourea, 1-2-methoxy-5-methylphenyl thiourea, 2-methoxy-5-methylphenyl thiourea, amino 2-methoxy-5-methylphenyl amino methane-1-thione, acmc-20cw9w, 2-methoxy-5-methyl-phenyl-thiourea, n-2-methoxy-5-methylphenyl thiourea, 2-methoxy-5-methylphenylthiourea, thiourea,n-2-methoxy-5-methylphenyl
PubChem CID 736212
IUPAC-Name (2-methoxy-5-methylphenyl)thioharnstoff
SMILES COC1=C(NC(N)=S)C=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Methoxy-5-methylphenyl)thiourea
Schmelzpunkt 127°C to 130°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2722947
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 196.27
Reinheit (%) 99%