Learn More
N-(2-Methyl-4-Nitrophenyl)-2,5-Dichlorbenzolsulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30478611
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478611 10 mg 10 Milligramm
30466889 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30478611 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32535010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108409-83-2
Summenformel C13 H10 Cl2 N2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 361.2
Synonym 2,5-Dichloro-N-(2-methyl-4-nitrophenyl)benzenesulfonamide, FH535
IUPAC-Name 2,5-Dichloro-N-(2-Methyl-4-Nitrophenyl)Benzolsulfonamid
SMILES Cc1cc(ccc1NS(=O)(=O)c2cc(Cl)ccc2Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-2,5-dichlorobenzenesulfonamide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H10Cl2N2O4S/c1-8-6-10(17(18)19)3-5-12(8)16-22(20,21)13-7-9(14)2-4-11(13)15/h2-7,16H,1H3
Formelmasse 359.9738