Learn More
N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine, 95%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine |
| CAS | 152460-09-8 |
| Summenformel | C16H13N5O2 |
| MDL-Nummer | MFCD02179269 |
| Menge | 1 kg |
| SMILES | O=[N+](C1=CC=C(C)C(NC2=NC=CC(C3=CC=CN=C3)=N2)=C1)[O-] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 307.31 |
| Reinheit (%) | 95% |