missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-L-aspartic Acid, TRC

Artikelnummer. 30179478
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179478 100 mg 100 Milligramm
30179123 10 mg 10 Milligramm
30179319 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179478 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD790020100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 860295-20-1
Summenformel C13H13NO7
Molekulargewicht (g/mol) 295.24
Synonym N-[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]-L-aspartic Acid
SMILES OC(=O)C[C@H](NC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-L-aspartic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C13H13NO7/c15-9-3-1-7(5-10(9)16)2-4-11(17)14-8(13(20)21)6-12(18)19/h1-5,8,15-16H,6H2,(H,14,17)(H,18,19)(H,20,21)/b4-2+/t8-/m0/s1
Menge 100 mg
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.