Learn More
N-(3,5-Difluorphenyl)-4-methylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15423688
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15423688
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57145.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 881763-65-1
Summenformel C14H11F2NO
Molekulargewicht (g/mol) 247.245
MDL-Nummer MFCD07081986
InChI-Schlüssel YXZUNGODIJRLKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3,5-difluorophenyl-4-methylbenzamide
PubChem CID 17271709
IUPAC-Name N-(3,5-difluorphenyl)-4-methylbenzamid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC(=CC(=C2)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3,5-Difluorophenyl)-4-methylbenzamide
Menge 1 g
Formelmasse 247.24
Reinheit (%) 97%