Learn More
N-(3,5-Dimethylphenyl)-2-(4-Hydroxyphenyl)acetamid, TRC
Artikelnummer. 30369407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30369407 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369407 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD476915250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3,5-Dimethylphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide
CAS 131179-77-6
Summenformel C16H17NO2
Menge 250 mg
Synonym N-(3,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-benzeneacetamide
InChI-Formel InChI=1S/C16H17NO2/c1-11-7-12(2)9-14(8-11)17-16(19)10-13-3-5-15(18)6-4-13/h3-9,18H,10H2,1-2H3,(H,17,19)
SMILES Cc1cc(C)cc(NC(=O)Cc2ccc(O)cc2)c1
Molekulargewicht (g/mol) 255.31
Formelmasse 255.1259