Learn More
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31433063
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31433063 1 g
31428566 100 g
31427749 10 g
31426816 5 g
31426055 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31433063 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1426201g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide
CAS 7298-67-1
Summenformel C10H11NO3
MDL-Nummer MFCD00100490
Menge 1 g
SMILES CC(=O)NC1=CC(C(C)=O)=C(O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 193.20
Reinheit (%) 97%