Learn More
N-(3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)phenyl)-6-iodoquinazolin-4-amine, 99%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30939036
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30939036 5 g
30930758 10 g
30934546 1 g
30932469 25 g
30931707 100 g
30929743 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30939036 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1425105g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)phenyl)-6-iodoquinazolin-4-amine
CAS 231278-20-9
Summenformel C21H14ClFIN3O
MDL-Nummer MFCD09998827
Menge 5 g
SMILES IC1=CC2=C(NC3=CC=C(OCC4=CC=CC(F)=C4)C(Cl)=C3)N=CN=C2C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 505.71
Reinheit (%) 99%