Learn More
N-(3-Chlorphenyl)thioharnstoff, 98 %
Artikelnummer. 11377146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377146 5 g 5 Gramm
11367146 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11377146 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07123.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4947-89-1
Summenformel C7H7ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 186.657
MDL-Nummer MFCD00022165
InChI-Schlüssel LSYZRUOXXOTVAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-chlorophenyl thiourea, 3-chlorophenyl thiourea, n-3-chlorophenyl thiourea, m-chlorophenyl thiourea, thiourea, 3-chlorophenyl, 1-m-chlorophenyl thiourea, urea, 1-m-chlorophenyl-2-thio, 1-3-chlorophenyl-2-thiourea
PubChem CID 2734794
IUPAC-Name (3-Chlorphenyl)thioharnstoff
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Chlorophenyl)thiourea
Schmelzpunkt 137°C to 140°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2090370
Formelmasse 186.66
Reinheit (%) 98%