missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(3-Chlorphenylsulfonyl)-Beta-Alanin, 96%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15457177
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15457177 250 mg 250 Milligramm
15447177 1 g 1 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15457177

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34240.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 690646-02-7
Summenformel C9H10ClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 263.69
MDL-Nummer MFCD05866549
InChI-Schlüssel JBXVVIWGDKGSGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-chlorobenzenesulfonamido propanoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido propanoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino propanoic acid, cbkinase1_007934, cbkinase1_020334, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino propanoic acid, n-3-chlorophenylsulfonyl-beta-alanine, 3-3-chlorophenylsulfonamido propanoic acid
PubChem CID 973075
IUPAC-Name 3-(3-chlorobenzenesulfonamido)propanoic acid
SMILES OC(=O)CCNS(=O)(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-(3-Chlorophenylsulfonyl)-beta-alanine
Schmelzpunkt 139°C to 140°C
Menge 250 mg
Formelmasse 263.7
Reinheit (%) 96%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.