Learn More
N-(3-Chlorphenylsulfonyl)-DL-Alanin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15407387
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15407387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34436.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1008997-34-9
Summenformel C9H10ClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 263.69
MDL-Nummer MFCD03983097
InChI-Schlüssel LKWSJYWATSRWQH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-3-chlorobenzenesulfonamido propanoic acid, 3-chlorophenyl sulfonyl alanine, 2-3-chlorobenzene sulfonamido propanoic acid, 2-3-chlorophenyl sulfonylamino propanoic acid, n-3-chlorophenylsulfonyl-dl-alanine, 2-3-chloro-benzenesulfonylamino-propionic acid
PubChem CID 5199048
IUPAC-Name 2-[(3-chlorophenyl)sulfonylamino]propansäure
SMILES CC(NS(=O)(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Chlorophenylsulfonyl)-DL-alanine
Schmelzpunkt 148°C to 149°C
Menge 250 mg
Formelmasse 263.7
Reinheit (%) 96%