Learn More
N-(3-Chlorphenylsulfonyl)-DL-Phenylalanin, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(3-Chlorophenylsulfonyl)-DL-phenylalanine |
| Schmelzpunkt | 121°C to 123°C |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 339.8 |
| Reinheit (%) | 96% |