Learn More
N-(3-(Dimethylamino)propyl)methacrylamide, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31006060
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31006060 1 kg
31005519 25 g
30988854 500 g
31005509 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31006060 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1424981000g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
(Stabilized with MEHQ)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-(Dimethylamino)propyl)methacrylamide
CAS 5205-93-6
Summenformel C9H18N2O
MDL-Nummer MFCD00038359
Menge 1 kg
SMILES CC(C(NCCCN(C)C)=O)=C
Molekulargewicht (g/mol) 170.25
Reinheit (%) 95%