Learn More
N-(3-hydroxyphenyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392377 2 g 2 Gramm
11302387 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09975.04
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3394-05-6 | C8H8N2O6 | 228.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3394-05-6
MDL-Nummer MFCD00022167
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Hydroxyphenyl)thiourea
Schmelzpunkt 175°C to 180°C
Geruch Geruchsneutral
Summenformel C8H8N2O6
Menge 2 g
Beilstein 2090372
Synonym 4,5-dinitro veratrole, 1,2-dimethoxy-4,5-dinitro-benzene, 4,5-dimethoxy-1,2-dinitrobenzene, 4,5-dinitroveratrole, acmc-1ckho, ghl.pd_mitscher_leg0.933, benzene,1,2-dimethoxy-4,5-dinitro, benzene, 1,2-dimethoxy-4,5-dinitro
InChI-Schlüssel WFDHPWTYKOAFBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])OC
IUPAC-Name 1,2-dimethoxy-4,5-dinitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 228.16
PubChem CID 222989
Formelmasse 168.22
Reinheit (%) 97%