Learn More
N-[3-(Trifluoromethyl)phenylsulfonyl]-DL-Leucin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15418705
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15418705 250 mg 250 Milligramm
15408705 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15418705
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33922.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 251097-65-1
Summenformel C13H16F3NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 339.33
MDL-Nummer MFCD00173033
InChI-Schlüssel PGVOZRMIHHGLDI-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-methyl-2-3-trifluoromethyl phenylsulfonamido pentanoic acid, 4-methyl-2-3-trifluoromethyl benzenesulfonamido pentanoic acid, 3-trifluoromethyl phenyl sulfonyl leucine, leucine,n-3-trifluoromethyl phenyl sulfonyl, 4-methyl-2-3-trifluoromethyl phenyl sulfonyl amino pentanoic acid, 4-methyl-2-3-trifluoromethyl benzenesulphonylamino pentanoic acid, 4-methyl-2-3-trifluoromethyl phenyl-sulfonyl amino pentanoic acid, 4-methyl-2-3-trifluoromethyl phenyl sulfonylamino pentanoic acid
PubChem CID 2775543
IUPAC-Name 4-methyl-2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulfonylamino]pentansäure
SMILES CC(C)CC(NS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[3-(Trifluoromethyl)phenylsulfonyl]-DL-leucine
Schmelzpunkt 123°C to 124°C
Menge 250 mg
Formelmasse 339.34
Reinheit (%) 96%