Learn More
N-[4-(2-furyl)benzyl]-N-methylamin, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10707105
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10707105 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10707105 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC34446DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[4-(2-Furyl)benzyl]-N-methylamine
CAS 859850-67-2
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Summenformel C12H13NO
MDL-Nummer MFCD08060507
Menge 1 g
Synonym n-4-2-furyl benzyl-n-methylamine, 4-furan-2-yl phenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine,4-2-furanyl-n-methyl, 1-4-furan-2-yl phenyl-n-methylmethanamine, 4-2-furyl phenyl methyl methylamine
InChI-Schlüssel QJHXIMBULPYCDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1
IUPAC-Name {[4-(Furan-2-yl)phenyl]methyl}(methyl)amin
Molekulargewicht (g/mol) 187.24
PubChem CID 7537512
Formelmasse 187.24
Reinheit (%) 95%