Learn More
N-(4-Acetyl-3-methylphenyl)acetamide, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30963554
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30963554 250 mg
30958488 5 g
30950326 25 g
30961860 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30963554 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD13196250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Acetyl-3-methylphenyl)acetamide
CAS 34956-31-5
Summenformel C11H13NO2
MDL-Nummer MFCD02258876
Menge 250 mg
SMILES CC(NC1=CC=C(C(C)=O)C(C)=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 191.23
Reinheit (%) 95%