Learn More
N-(4-Amino-6,7-Dimethoxyquinazol-2-yl)-N-Methylpropylendiamin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30003481
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003481 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003481 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA604970100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazol-2-yl)-N-methyl-propylenedia
CAS 81403-69-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C14 H21 N5 O2 . Cl H
Menge 100 mg
Synonym 2,4-Quinazolinediamine, N2-(3-aminopropyl)-6,7-dimethoxy-N2-methyl-, hydrochloride (1:1), 2,4-Quinazolinediamine, N2-(3-aminopropyl)-6,7-dimethoxy-N2-methyl-, monohydrochloride (9CI), N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-methylpropane-1,3-diamine monohydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C14H21N5O2.ClH/c1-19(6-4-5-15)14-17-10-8-12(21-3)11(20-2)7-9(10)13(16)18-14;/h7-8H,4-6,15H2,1-3H3,(H2,16,17,18);1H
SMILES Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCN
IUPAC-Name 2-N-(3-Aminopropyl)-6,7-Dimethoxy-2-N-Methylquinazolin-2,4-Diamin; Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 327.81
Formelmasse 327.1462
Reinheit (%) >95%