Learn More
N-[(4-Aminophenyl)methyl]adenosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489476
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16489476 50 mg 50 Milligramm
16472788 10 mg 10 Milligramm
16464236 100 mg 100 Milligramm
16405537 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16489476 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100130
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress N-[(4-Aminophenyl)methyl]adenosine is a adenosine receptor inhibitor, with Ki of 29 nM for Rat ecto-5′-Nucleotidase.
N-[(4-Aminophenyl)methyl]adenosine is a adenosine receptor inhibitor, with Ki of 29 nM for Rat ecto-5′-Nucleotidase.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[(4-Aminophenyl)methyl]adenosine
CAS 95523-13-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H20N6O4
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (26.85 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC4=CC=C(N)C=C4)O1)O)O
Molekulargewicht (g/mol) 372.38
Formelmasse 372.38
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation