Learn More
N-[4-(Beta-Cyclohexylureidoethyl)Benzensulfonyl] N'-Cyclohexylharnstoff, TRC
Artikelnummer. 17934805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17934805 50 mg 50 Milligramm
17904425 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17934805 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98825050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10079-35-3
Summenformel C22 H34 N4 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 450.59
Synonym Benzenesulfonamide, N-[(cyclohexylamino)carbonyl]-4-[2-[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]ethyl]-, Urea, 1-cyclohexyl-3-[p-[(cyclohexylcarbamoyl)sulfamoyl]phenethyl]- (7CI,8CI), N-[(Cyclohexylamino)carbonyl]-4-[2-[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]ethyl]benzenesulfonamide, N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulfonamide, N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, 1-[[4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-cyclohexylurea, N-[4-(β-Cyclohexylureidoethyl)benzensulfonyl] N'-Cyclohexylurea
IUPAC-Name 1-Cyclohexyl-3-[4-[2-(Cyclohexylcarbamoylamino)Ethyl]Phenyl]Sulfonylharnstoff
SMILES O=C(NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCCCC2)NC3CCCCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H34N4O4S/c27-21(24-18-7-3-1-4-8-18)23-16-15-17-11-13-20(14-12-17)31(29,30)26-22(28)25-19-9-5-2-6-10-19/h11-14,18-19H,1-10,15-16H2,(H2,23,24,27)(H2,25,26,28)
Formelmasse 450.2301