Learn More
N-(4-Chlorophenyl)Benzenesulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15496498
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496498 250 mg 250 Milligramm
15486498 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496498 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60032.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4750-28-1
Summenformel C12H10ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 267.727
MDL-Nummer MFCD00541864
InChI-Schlüssel ANRCRHLXUCJAKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-chlorophenyl benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, n-4-chlorophenyl, benzenesulfonamide,n-4-chlorophenyl, p-chlorobenzenesulfonanilide, benzenesulfonanilide, 4'-chloro, n-4-chlorophenyl benzenesulfonamide #
PubChem CID 20865
IUPAC-Name N-(4-Chlorphenyl)benzolsulfonamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=CC=C(C=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Chlorophenyl)benzenesulfonamide
Farbe Violett
Menge 250 mg
Formelmasse 267.73
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest