Learn More
N-(4-Ethoxyphenyl)-3-Methylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495328 250 mg 250 Milligramm
15485328 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495328 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59117.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 328023-30-9
Summenformel C16H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 255.317
MDL-Nummer MFCD00595497
InChI-Schlüssel MMLNIRUCJDCWDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-ethoxyphenyl-3-methylbenzamide, n-4-ethoxy-phenyl-3-methyl-benzamide, n∼1∼-4-ethoxyphenyl-3-methylbenzamide, n-4-ethoxyphenyl 3-methylphenyl carboxamide
PubChem CID 675834
IUPAC-Name N-(4-ethoxyphenyl)-3-methylbenzamid
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC(=CC=C2)C
Specifications
Chemischer Name oder Material N-(4-Ethoxyphenyl)-3-methylbenzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 255.32
Reinheit (%) 97%