Learn More
N-(4-Ethylbenzyl)-N-Methylamin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 149.24 |
| Reinheit (%) | 97% |