Learn More
N-(4-Ethylbenzyl)-N-Methylamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526724
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10526724 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10196992 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10023642 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10526724 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00891DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 568577-84-4
Summenformel C10H15N
Molekulargewicht (g/mol) 149.237
InChI-Schlüssel JCSDSVXBTRWEJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-ethylbenzylamine, 1-4-ethylphenyl-n-methylmethanamine, n-4-ethylbenzyl-n-methylamine, 4-ethylphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-ethyl-n-methyl, 1-4-ethylphenyl-n-methyl-methanamine, 4-ethylbenzyl methylamine, 4-ethylphenyl methyl methylamine
PubChem CID 2060575
IUPAC-Name 1-(4-Ethylphenyl)-N-methylmethanamin
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)CNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 149.24
Reinheit (%) 97%