Learn More
N-(4-Fluorphenyl)benzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15452218
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15452218 250 mg 250 Milligramm
15442218 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452218 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55847.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 312-63-0
Summenformel C12H10FNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 251.275
MDL-Nummer MFCD00091019
InChI-Schlüssel AZORQGXJAXEIGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-fluorophenyl benzenesulfonamide, cambridge id 5265852, 4'-fluorobenzenesulfonanilide, 4-fluorophenyl phenylsulfonyl amine, eln hplc
PubChem CID 295229
IUPAC-Name N-(4-Fluorphenyl)benzolsulfonamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=CC=C(C=C2)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Fluorophenyl)benzenesulfonamide
Menge 250 mg
Formelmasse 251.28
Reinheit (%) 97%